3-Methylbiphenyl 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Phenyltoluol
309840010 309840050
ACRO309840010EA 50.2 EUR
ACRO309840010 ACRO309840050
3-Methylbiphenyl 95%
3-Methylbiphenyl
Formel: C₁₃H₁₂
Molecular Weight: 168,24 g/mol
Siedepunkt: 272 °C
Schmelzpunkt: 4…5 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008533
CAS-Nummer: 643-93-6
EINECS: 211-404-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6010 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %