3-Methylbiphenyl 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 3-Phenyltoluol
L01006.03 L01006.06
L01006.03EA 50.2 EUR
L01006.03 L01006.06
3-Methylbiphenyl 95%
3-Methylbiphenyl
Purity: 95% CAS No.: 643-93-6 Molecular Formula: C13H12 Formula Weight: 168.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6020 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 2039658 MDL No.: MFCD00008533
Formel: C₁₃H₁₂
Molecular Weight: 168.24 g/mol
Siedepunkt: 272 °C
Schmelzpunkt: 4…5 °C
Dichte: 1.014
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008533
CAS-Nummer: 643-93-6
EINECS: 211-404-3