3-Methylbiphenyl

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 3-Phenyltoluol

BTB13904.250 BTB13904.1
CHMPBTB13904.250EA 0 EUR
CHMPBTB13904.250 MAYBBTB13904.1
3-Methylbiphenyl
3-Methylbiphenyl
Formel: C₁₃H₁₂
Molecular Weight: 168,24 g/mol
Siedepunkt: 272,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4,53 °C
Dichte: 1,0319 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008533
CAS-Nummer: 643-93-6
EINECS: 211-404-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR