α,α'-Dibrom-o-xylol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Bis(brommethyl)benzol, o-Xyloldibromid, o-Xylylendibromid
112930250 112931000
ACRO112930250EA 53.9 EUR
ACRO112930250 ACRO112931000
α,α'-Dibrom-o-xylol 96%
α,α'-Dibrom-o-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
Molecular Weight: 263,96 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 91…96 °C
Dichte: 1,96 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000175
CAS-Nummer: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥95 %