α,α'-Dibrom-o-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Bis(brommethyl)benzol, o-Xyloldibromid, o-Xylylendibromid
A17241.14
A17241.06
A17241.22
A17241.14EA
52
EUR
A17241.14
A17241.06
A17241.22
α,α'-Dibrom-o-xylol ≥97%
α,α'-Dibrom-o-xylol
Purity: 97%
CAS No.: 91-13-4
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.96
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 637159
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000175
Formel:
C₈H₈Br₂ Molecular Weight: 263.96 g/mol Siedepunkt: 140 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 92…96 °C Dichte: 1.960 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000175 CAS-Nummer: 91-13-4 EINECS: 202-042-7 UN: 3261 ADR: 8 II |