α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Bis(dibrommethyl)benzol
A14121.30
A14121.18
A14121.30EA
168
EUR
A14121.30
A14121.18
α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylol ≥97%
α,α,α',α'-Tetrabrom-o-xylol
Purity: 97%
CAS No.: 13209-15-9
Molecular Formula: C8H6Br4
Formula Weight: 421.75
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 2211698
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000131
Formel:
C₈H₆Br₄ Molecular Weight: 421,75 g/mol Siedepunkt: 346 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 114…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000131 CAS-Nummer: 13209-15-9 EINECS: 236-176-2 UN: 1759 ADR: 8,II |