α,α'-Dibrom-m-xylol
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: m-Xyloldibromid, 1,3-Bis(brommethyl)benzol, m-Xylylendibromid
NRB01431.250 NRB01431.1
CHMPNRB01431.250EA 0 EUR
CHMPNRB01431.250 MAYBNRB01431.1
α,α'-Dibrom-m-xylol
α,α'-Dibrom-m-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
Molecular Weight: 263.96 g/mol
Siedepunkt: 135…140 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Dichte: 1.959 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000178
CAS-Nummer: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN: 3261
ADR: 8 II