α,α'-Dibrom-p-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,4-Bis(brommethyl)benzol, p-Xyloldibromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
34440-100G-F 34440-25G-F
SIAL34440-100G-FEA 309 EUR
SIAL34440-100G-F SIAL34440-25G-F
α,α'-Dibrom-p-xylol, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibrom-p-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
Molecular Weight: 263,96 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,012 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000182
CAS-Nummer: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 3261
ADR: 8,II