2,5-Dibrom-p-xylol 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dibrom-1,4-dimethylbenzol, 1,4-Dibrom-2,5-dimethylbenzol
279010500 279012500
ACRO279010500EA 77.7 EUR
ACRO279010500 ACRO279012500
2,5-Dibrom-p-xylol 98+%
2,5-Dibrom-p-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
Molecular Weight: 263,96 g/mol
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000091
CAS-Nummer: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 76 °C
GC ≥98.0 %