Absperrhähne für Scheidetrichter, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286426209 286426809
SCOT286426209EA 364 EUR
SCOT286426209 SCOT286426809
Absperrhähne für Scheidetrichter, DURAN®
Hähne
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, geschliffen, ohne Küken.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Für Glasmanipulatoren.