Absperrhähne für Scheidetrichter, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286433401 286433607 286433804
SCOT286433401EA 643 EUR
SCOT286433401 SCOT286433607 SCOT286433804
Absperrhähne für Scheidetrichter, DURAN®
Hähne
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, mit poliertem, kurzem Trichter, ohne Küken.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Für Glasmanipulatoren.