α-Brom-m-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methylbenzyl bromide
B24731.06 B24731.14
B24731.06EA 32.1 EUR
B24731.06 B24731.14
α-Brom-m-xylol ≥97%
α-Brom-m-xylol
Purity: 97% CAS No.: 620-13-3 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5690 Boiling Point: 184-185°/340mm Beilstein Reference: 2076425 Merck Reference: 14,10090 UN No.: 1701 MDL No.: MFCD00000177
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 184…185 °C (340 mmHg)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,370
Flammpunkt: 82 °C (179 °F)
MDL: MFCD00000177
CAS-Nummer: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10090