4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 97%
CAS No.: 18880-00-7
Molecular Formula: C11H15Br
Formula Weight: 227.14
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₅Br Siedepunkt: 93…94 °C (1,5 mmHg) Schmelzpunkt: 8…12 °C Dichte: 1,236 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000180 CAS-Nummer: 18880-00-7 EINECS: 242-643-1 UN: 3265 ADR: 8,II |