α-Brom-p-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Brommethyl)toluol, 4-Methylbenzylbromid
A13297.06 A13297.14 A13297.22
A13297.06EA 25.9 EUR
A13297.06 A13297.14 A13297.22
α-Brom-p-xylol ≥98%
α-Brom-p-xylol
Purity: 98% CAS No.: 104-81-4 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 97°(206°F) Melting Point: 33-36° Boiling Point: 218-220° Beilstein Reference: 507389 Merck Reference: 14,10090 UN No.: 3417 MDL No.: MFCD00000181
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 218…220 °C
Schmelzpunkt: 33…36 °C
Dichte: 1,324
Flammpunkt: 97 °C (206 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000181
CAS-Nummer: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
UN: 3417
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10090