2-Brom-p-xylol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
173420250 173421000
ACRO173420250EA 27.5 EUR
ACRO173420250 ACRO173421000
2-Brom-p-xylol 97%
2-Brom-p-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,34 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
MDL: MFCD00000074
CAS-Nummer: 553-94-6
EINECS: 209-055-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %