2-Brom-m-xylol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
152030050 152030250 152031000
ACRO152030050EA 23.4 EUR
ACRO152030050 ACRO152030250 ACRO152031000
2-Brom-m-xylol 98%
2-Brom-m-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 206 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,38 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000075
CAS-Nummer: 576-22-7
EINECS: 209-397-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT