4-Brom-m-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dimethylbromobenzene, 1-Bromo-2,4-dimethylbenzene
A10212.14 A10212.22 A10212.36
A10212.14EA 50.1 EUR
A10212.14 A10212.22 A10212.36
4-Brom-m-xylol ≥97%
4-Brom-m-xylol
Purity: 97% CAS No.: 583-70-0 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Flash Point: 78°(174°F) Refractive Index: 1.5510 Boiling Point: 212-213° MDL No.: MFCD00000071
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 212…213 °C
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,366
Flammpunkt: 78 °C (174 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000071
CAS-Nummer: 583-70-0
EINECS: 209-517-8