α'-Brom-α,α,α-trifluor-m-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)benzylbromid, 3-(Brommethyl)benzotrifluorid
007606-5G 007606-25G 007606-100G
FLUO007606-5GEA 55.4 EUR
FLUO007606-5G FLUO007606-25G FLUO007606-100G
α'-Brom-α,α,α-trifluor-m-xylol
α'-Brom-α,α,α-trifluor-m-xylol
Formel: C₈H₆BrF₃
Molecular Weight: 239.03 g/mol
Siedepunkt: 50 °C (0.3 mmHg)
Dichte: 1.56 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000395
CAS-Nummer: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
UN: 3265
ADR: 8 II