α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzylbromid, 4-(Brommethyl)benzotrifluorid
312990050 312990010 312990250
ACRO312990050EA 62 EUR
ACRO312990050 ACRO312990010 ACRO312990250
α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol 98%
α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol
Formel: C₈H₆BrF₃
Molecular Weight: 239.03 g/mol
Siedepunkt: 65…69 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Dichte: 1.54 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000403
CAS-Nummer: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 1760
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥97.5 %