α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16895.06 A16895.14
A16895.06EA 62.7 EUR
A16895.06 A16895.14
α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol ≥98%
α'-Brom-α,α,α-trifluor-p-xylol
Purity: 98% CAS No.: 402-49-3 Molecular Formula: C8H6BrF3 Formula Weight: 239.04 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4915 Odour: Pungent Melting Point: 29-33° Boiling Point: 65-66°/5mm Beilstein Reference: 638980 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000403
Formel: C₈H₆BrF₃
Siedepunkt: 65…66 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…33 °C
Dichte: 1,546
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000403
CAS-Nummer: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 3261
ADR: 8,II