2,4-Dimethylbenzaldehyd 99%

Lieferant: Thermo Scientific

165790050 165790250 165791000
ACRO165790050EA 29.3 EUR
ACRO165790050 ACRO165790250 ACRO165791000
2,4-Dimethylbenzaldehyd 99%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 102,4…103 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003340
CAS-Nummer: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5482 to 1.5502 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR