2,4-Dimethylbenzaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ200
8.21461.0010
8.21461.0100
8.21461.0010EA
92.2
EUR
8.21461.0010
8.21461.0100
2,4-Dimethylbenzaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134.18 g/mol Siedepunkt: 221 Schmelzpunkt: –9 °C Dichte: 0.96 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003340 CAS-Nummer: 15764-16-6 EINECS: 239-856-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | -9 °C |
Molar Mass | 134.18 g/mol |
Boiling Point | 215 - 216 °C |
Vapor Pressure | 1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 88 °C |
Refractive Index | 1.5492 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
Hill Formula | C9H10O |
Chemical Formula | 2,4-(CH3)2C6H3CHO |