2,5-Dimethylbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L01924.06 L01924.14
L01924.06EA 60.4 EUR
L01924.06 L01924.14
2,5-Dimethylbenzaldehyd ≥98%
2,5-Dimethylbenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 5779-94-2 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5440 Odour: Almond-like Boiling Point: 104-106°/14mm Beilstein Reference: 1927303 MDL No.: MFCD00003342
Formel: C₉H₁₀O
Siedepunkt: 104…106 °C (14 mmHg)
Dichte: 0,950
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003342
CAS-Nummer: 5779-94-2
EINECS: 227-303-2