3,4-Dimethylbenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
TL00243.1 TL00243.10
MAYBTL00243.1EA 0 EUR
MAYBTL00243.1 MAYBTL00243.10
3,4-Dimethylbenzaldehyd
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Siedepunkt: 68 °C (0,8 mmHg)
Dichte: 1,012 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016612
CAS-Nummer: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2