3,5-Dimethylbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L09748.03
L09748.06
L09748.03EA
46.3
EUR
L09748.03
L09748.06
3,5-Dimethylbenzaldehyd ≥98%
3,5-Dimethylbenzaldehyde
Refractive Index: 1.5375
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 2038840
MDL No.: MFCD00082776
Formel:
C₉H₁₀O Siedepunkt: 220…222 °C Schmelzpunkt: 8…10 °C Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082777 CAS-Nummer: 5779-95-3 EINECS: 675-424-8 |