3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15864.06 A15864.14 A15864.22 AB109337.0025
A15864.06EA 30.7 EUR
A15864.06 A15864.14 A15864.22 ABCRAB109337.0025
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd
Purity: 98+% CAS No.: 1620-98-0 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.34 Melting Point: 187-189° Beilstein Reference: 982526
Formel: C₁₅H₂₂O₂
Molecular Weight: 234.34 g/mol
Siedepunkt: 332
Schmelzpunkt: 187…189 °C
Dichte: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008826
CAS-Nummer: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0