4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
B25123.03
B25123.06
B25123.14
B25123.03EA
45.3
EUR
B25123.03
B25123.06
B25123.14
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd ≥98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 2233-18-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 112-116°
Beilstein Reference: 1908717
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150.18 g/mol Schmelzpunkt: 112…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006946 CAS-Nummer: 2233-18-3 EINECS: 218-774-5 |