2-Azepanon 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Azepan-2-one, 2-Oxohexamethyleneimine, 6-Aminocaproic acid lactam
108230010
108230025
108231000
108232500
ACRO108230010EA
45.6
EUR
ACRO108230010
ACRO108230025
ACRO108231000
ACRO108232500
2-Azepanon 99+%
ε-Caprolactam
Formel:
C₆H₁₁NO Molecular Weight: 113,16 g/mol Siedepunkt: 268 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 68…71 °C Flammpunkt: 152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006936 CAS-Nummer: 105-60-2 EINECS: 203-313-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 71 °C |
GC | ≥99.0 % |