4-Chlorphenethylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
109880050
ACRO109880050EA 21.9 EUR
ACRO109880050
4-Chlorphenethylamin 98%
4-Chlorphenethylamin
Formel: C₈H₁₀ClN
Molecular Weight: 155.63 g/mol
Siedepunkt: 242…245 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.112 g/cm³
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008191
CAS-Nummer: 156-41-2
EINECS: 205-853-4
UN: 2735
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5474 to 1.5494 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %