Desoxybenzoin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Phenylacetophenone, 1,2-Diphenylethanone
111960250 111961000
ACRO111960250EA 33.8 EUR
ACRO111960250 ACRO111961000
Desoxybenzoin 98%
Desoxybenzoin
Formel: C₁₄H₁₂O
Molecular Weight: 196,25 g/mol
Schmelzpunkt: 52…57 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003081
CAS-Nummer: 451-40-1
EINECS: 207-193-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥97.5 %