Dichlordiphenylsilan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane
113341000 113345000
ACRO113341000EA 44.2 EUR
ACRO113341000 ACRO113345000
Dichlordiphenylsilan 97%
Dichloro(diphenyl)silane
Formel: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Molecular Weight: 253,2 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,204 g/cm³
Flammpunkt: 155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000489
CAS-Nummer: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
UN: 1769
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.32
BSC Certification Passes