N-(2-Hydroxyethyl)morpholin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
121180050
121181000
121185000
ACRO121180050EA
20.3
EUR
ACRO121180050
ACRO121181000
ACRO121185000
N-(2-Hydroxyethyl)morpholin 99%
N-(2-Hydroxyethyl)morpholin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Schmelzpunkt: –1 °C Dichte: 1,08 g/cm³ Flammpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006180 CAS-Nummer: 622-40-2 EINECS: 210-734-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |