4-Formylmorpholin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Morpholine-4-carbaldehyde, N-Formylmorpholine
133800050
133801000
133805000
ACRO133800050EA
21.2
EUR
ACRO133800050
ACRO133801000
ACRO133805000
4-Formylmorpholin 99+%
4-Formylmorpholin
Formel:
C₅H₉NO₂ Molecular Weight: 115.13 g/mol Schmelzpunkt: 23 °C Dichte: 1.14 g/cm³ Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006170 CAS-Nummer: 4394-85-8 EINECS: 224-518-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4855 to 1.4875 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |