Lidocain 97.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
137250100 137251000
ACRO137250100EA 35.8 EUR
ACRO137250100 ACRO137251000
Lidocain 97.5%
Lidocain
Formel: C₁₄H₂₂N₂O
Molecular Weight: 234.34 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 66…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026733
CAS-Nummer: 137-58-6
EINECS: 205-302-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 69 °C
Titration with HClO4 ≥96.5 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)