4-Nitrophenethylbromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
151620050 151620250
ACRO151620050EA 47.8 EUR
ACRO151620050 ACRO151620250
4-Nitrophenethylbromid 98%
4-Nitrophenethylbromid
Formel: C₈H₈BrNO₂
Molecular Weight: 230.06 g/mol
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007386
CAS-Nummer: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥97.5 %