2-Methoxypropen 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
174350010 174352500 174350025
ACRO174350010EA 207 EUR
ACRO174350010 ACRO174352500 ACRO174350025
2-Methoxypropen 97% stabilisiert
2-Methoxypropene
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Dichte: 0.78 g/cm³
Flammpunkt: –29 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014929
CAS-Nummer: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
UN: 1993
ADR: 3 I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤0.5 % potassium carbonate