tert-Butylchlordiphenylsilan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: tert-Butyldiphenylchlorosilane, tert-Butyl-diphenylchlorosilane
187500100 187500500 187502500
ACRO187500100EA 44.6 EUR
ACRO187500100 ACRO187500500 ACRO187502500
tert-Butylchlordiphenylsilan 98%
tert-Butylchlordiphenylsilan
Formel: C₁₆H₁₉ClSi
Molecular Weight: 274,87 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (,7 mmHg)
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: 149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000497
CAS-Nummer: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
UN: 2987
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5665 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 500 nm A: ≤0.02
pH 3.5 to 5.0 (5 % in water)
Titration with NaOH 99.4 to 100.6 %