2-Brom-6-methoxynaphthalin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
190560050
190560250
ACRO190560050EA
31.1
EUR
ACRO190560050
ACRO190560250
2-Brom-6-methoxynaphthalin 98%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Formel:
C₁₁H₉BrO Molecular Weight: 237.1 g/mol Schmelzpunkt: 105…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004062 CAS-Nummer: 5111-65-9 EINECS: 225-837-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 105 to 111 °C |
GC | ≥97.5 % |