tert-Butylnitrit 90%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
216221000 216225000 216220025
ACRO216221000EA 47.6 EUR
ACRO216221000 ACRO216225000 ACRO216220025
tert-Butylnitrit 90%, rein
tert-Butylnitrit
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103.12 g/mol
Siedepunkt: 61…63 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.86 g/cm³
Flammpunkt: –10 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002055
CAS-Nummer: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %