3-Methoxyphenethylamin 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine

302610050 302610250
ACRO302610050EA 70.6 EUR
ACRO302610050 ACRO302610250
3-Methoxyphenethylamin 98+%
3-Methoxyphenethylamin
Formel: C₉H₁₃NO
Molecular Weight: 151.21 g/mol
Siedepunkt: 118…119 °C (6 mmHg)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008187
CAS-Nummer: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9
UN: 2735
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR