3-Chlorphenethylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-Chlorophenyl)ethylamine
342160050 342160250
ACRO342160050EA 53.7 EUR
ACRO342160050 ACRO342160250
3-Chlorphenethylamin 98%
3-Chlorphenethylamin
Formel: C₈H₁₀ClN
Molecular Weight: 155,63 g/mol
Siedepunkt: 111…113 °C (12 mmHg)
Flammpunkt: >109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047957
CAS-Nummer: 13078-79-0
EINECS: 235-982-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %