2,4-Dichlorphenethylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
350780050 350780250
ACRO350780050EA 17.3 EUR
ACRO350780050 ACRO350780250
2,4-Dichlorphenethylamin 98%
2,4-Dichlorphenethylamin
Formel: C₈H₉Cl₂N
Molecular Weight: 190,07 g/mol
Dichte: 1,26 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060611
CAS-Nummer: 52516-13-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5645 to 1.5665 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %