4-Fluorphenethylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
350950050 350950250 350950500
ACRO350950050EA 28.1 EUR
ACRO350950050 ACRO350950250 ACRO350950500
4-Fluorphenethylamin 99%
4-Fluorphenethylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Molecular Weight: 139.17 g/mol
Siedepunkt: 50…52 °C (.1 mmHg)
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134208
CAS-Nummer: 1583-88-6
EINECS: 216-435-6
UN: 2735
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %