4-Methyl-2-thiophenboronsäure ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Methylthiophen-2-yl)boronic acid, 4-Methylthiophene-2-boronic acid
AC35960.250 AC35960.1
MAYBAC35960.250EA 0 EUR
MAYBAC35960.250 MAYBAC35960.1
4-Methyl-2-thiophenboronsäure ≥96%
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₇BO₂S
Molecular Weight: 141.99 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01319040
CAS-Nummer: 162607-15-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder