(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
368410010 368410050
ACRO368410010EA 38.3 EUR
ACRO368410010 ACRO368410050
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 98%
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Formel: C₁₄H₁₅NO
Molecular Weight: 213,28 g/mol
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074959
CAS-Nummer: 23364-44-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
GC ≥97.5 %