3-Aminobenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
alpha-Amino-m-toluidine, 3-(Aminomethyl)aniline
391440250
391440050
ACRO391440250EA
171
EUR
ACRO391440250
ACRO391440050
3-Aminobenzylamin 97%
3-Aminobenzylamin
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122.17 g/mol Schmelzpunkt: 36…39 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078355 CAS-Nummer: 4403-70-7 EINECS: 412-230-2 UN: 3259 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 44 °C |
GC | ≥96.0 % |