N-(2-Aminoethyl)morpholin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanamine
400751000 400750050 400750250
ACRO400751000EA 166 EUR
ACRO400751000 ACRO400750050 ACRO400750250
N-(2-Aminoethyl)morpholin 98+%
N-(2-Aminoethyl)morpholin
Formel: C₆H₁₄N₂O
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Schmelzpunkt: 24 °C
Flammpunkt: 175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006182
CAS-Nummer: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
UN: 2923
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to white to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %