Galenit natürlich vorkommendes Mineral ∼ 1-2 in
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
42546.KF 42546.KJ
42546.KFEA 31.3 EUR
42546.KF 42546.KJ
Galenit natürlich vorkommendes Mineral ∼ 1-2 in
Galenit
Chief ore of lead
  • Sp. Gr. 7.4-7.6
Soluble in strong HNO3, in excess of hot HCl
Formel: ̍PbS
Molecular Weight: 239,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016280
CAS-Nummer: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05445