2,6-Dimethylbenzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14461.03
A14461.06
A14461.14
A14461.03EA
25.5
EUR
A14461.03
A14461.06
A14461.14
2,6-Dimethylbenzonitril ≥97%
2,6-Dimethylbenzonitril
Purity: 97%
CAS No.: 6575-13-9
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Odour: Almond-like
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 1932523
MDL No.: MFCD00037166
Formel:
C₉H₉N Schmelzpunkt: 88…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037166 CAS-Nummer: 6575-13-9 EINECS: 229-503-5 |