Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
45477.18 45477.30
45477.18EA 79.4 EUR
45477.18 45477.30
Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan tech. 90%, technische Qualität
Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan
Purity: 90% CAS No.: 335-27-3 Molecular Formula: C8F16 Formula Weight: 400.06 Physical Form: Liquid Density: 1.828 Melting Point: -55° Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 2064147 MDL No.: MFCD00001469
Formel: C₈F₁₆
Molecular Weight: 400,06 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 1,828
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001469
CAS-Nummer: 335-27-3
EINECS: 206-386-9